2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,3,5-trifluoropyridine
PC8305-1G PC8305-250MG
APOSPC8305-1GEA 797 EUR
APOSPC8305-1G APOSPC8305-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine
Formula: C₅H₃F₃N₂
MW: 148.09 g/mol
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862081
Núm. CAS: 105252-95-7