2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8313-10G PC8313-1G PC8313-5G
APOSPC8313-10GEA 200 EUR
APOSPC8313-10G APOSPC8313-1G APOSPC8313-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.58 g/mol
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094495
Núm. CAS: 125369-56-4
UN: 3265
ADR: 8 III