2,6-Difluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-10G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 55.1 EUR
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-10G APOSPC8317-25G
2,6-Difluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
2,6-Difluoro-4-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₅F₂NO
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094498
Núm. CAS: 123843-66-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III