2,6-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8318-1G
PC8318-25G
PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA
58.2
EUR
APOSPC8318-1G
APOSPC8318-25G
APOSPC8318-5G
2,6-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo 98%
2,6-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula:
C₇H₃F₂NO Pto. de fusión: 125…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094499 Núm. CAS: 123843-57-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |