1-Bromo-2,3,6-trifluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8320-1G PC8320-25G
APOSPC8320-1GEA 0 EUR
APOSPC8320-1G APOSPC8320-25G
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenceno 98%
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenceno
Formula: C₆H₂BrF₃
MW: 210.98 g/mol
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236214
Núm. CAS: 176793-04-7