Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 87 EUR
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico 97%
Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₃
Pto. de fusión: 170…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094500
Núm. CAS: 214917-68-7