2-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 79.9 EUR
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
2-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C/11mmHg
Densidad: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631704
Núm. CAS: 69695-61-0