2-Bromo-4-fluorotioanisol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8331-1G PC8331-250MG PC8331-5G
APOSPC8331-1GEA 97.3 EUR
APOSPC8331-1G APOSPC8331-250MG APOSPC8331-5G
2-Bromo-4-fluorotioanisol 96%
2-Bromo-4-fluorotioanisol
Formula: C₇H₆BrFS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801042
Núm. CAS: 91524-70-8