4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 591 EUR
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Pto. de fusión: 33…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801041
Núm. CAS: 185346-79-6