1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8340-25G PC8340-5G
APOSPC8340-25GEA 507 EUR
APOSPC8340-25G APOSPC8340-5G
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formula: C₄H₅Br₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038280
Núm. CAS: 155957-57-6