4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
PC8343-25G
APOSPC8343-25GEA 65.4 EUR
APOSPC8343-25G
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032952
Núm. CAS: 114897-92-6