1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8345-1G PC8345-250MG PC8345-5G
APOSPC8345-1GEA 241 EUR
APOSPC8345-1G APOSPC8345-250MG APOSPC8345-5G
1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
1-Bromo-2-fluorocyclohexane
Formula: C₆H₁₀BrF
MW: 181.05 g/mol
Pto. Ebullición: 74…78 °C/19mmHg
Pto. de inflamación: 56.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320789
Núm. CAS: 656-57-5
UN: 1993
ADR: 3 III