1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8346-1G PC8346-25G PC8346-5G
APOSPC8346-1GEA 58 EUR
APOSPC8346-1G APOSPC8346-25G APOSPC8346-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane
Formula: C₄H₂Cl₂F₆
Pto. Ebullición: 78…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862044
Núm. CAS: 138690-25-2