O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8347-100G PC8347-25G PC8347-500G
APOSPC8347-100GEA 36.4 EUR
APOSPC8347-100G APOSPC8347-25G APOSPC8347-500G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formula: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031645
Núm. CAS: 330645-87-9