N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8350-100G PC8350-5G
APOSPC8350-100GEA 69.6 EUR
APOSPC8350-100G APOSPC8350-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formula: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
Pto. de fusión: 195…201 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077875
Núm. CAS: 105832-38-0