O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 52.2 EUR
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formula: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
Pto. de fusión: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075475
Núm. CAS: 125700-71-2