Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
PC8353-100G PC8353-250G PC8353-25G
APOSPC8353-100GEA 200 EUR
APOSPC8353-100G APOSPC8353-250G APOSPC8353-25G
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Formula: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
MW: 466.2 g/mol
Pto. de fusión: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077412
Núm. CAS: 132705-51-2