N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-BOC protected
PC8354-1G PC8354-25G PC8354-5G
APOSPC8354-1GEA 164 EUR
APOSPC8354-1G APOSPC8354-25G APOSPC8354-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01862946
Núm. CAS: 167993-21-7