N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8355-1G PC8355-25G PC8355-5G
APOSPC8355-1GEA 121 EUR
APOSPC8355-1G APOSPC8355-25G APOSPC8355-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862945
Núm. CAS: 346694-78-8