Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-Phe(2-CF₃)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-FMOC protected
PC8356-5G
APOSPC8356-5GEA 229 EUR
APOSPC8356-5G
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863052
Núm. CAS: 352523-16-1