3-Fluoro-D-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-Phe(3-F)-OH
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 234 EUR
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluoro-D-phenylalanine
3-Fluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066449
Núm. CAS: 110117-84-5