3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8363-1G PC8363-25G PC8363-5G
APOSPC8363-1GEA 0 EUR
APOSPC8363-1G APOSPC8363-25G APOSPC8363-5G
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075125
Núm. CAS: 31105-90-5