H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Difluoro-D-phenylalanine
PC8364-1G PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA 172 EUR
APOSPC8364-1G APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 249648-08-6