1,2-Dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 46.4 EUR
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno 98%
1,2-Dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075330
Núm. CAS: 2339-78-8