4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8377-100MG PC8377-1G PC8377-250MG
APOSPC8377-100MGEA 31.9 EUR
APOSPC8377-100MG APOSPC8377-1G APOSPC8377-250MG
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
MW: 309,08 g/mol
Pto. de fusión: 139…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313341
Núm. CAS: 62436-07-1