6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Fluoro-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-fluoro-4-methylpyridine
PC8384-1G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8384-1G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₇FN₂
Pto. de fusión: 57…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864696
Núm. CAS: 954236-33-0