5-Cloro-2-fluoro-4-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Cloro-2-fluoro-4-picolina
PC8385-5G PC8385-1G PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA 106 EUR
APOSPC8385-5G APOSPC8385-1G APOSPC8385-25G
5-Cloro-2-fluoro-4-metilpiridina
5-Cloro-2-fluoro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972410
Núm. CAS: 884494-88-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III