3-Cloro-5-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8386-1G PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8386-1G APOSPC8386-5G
3-Cloro-5-fluoropiridina
3-Cloro-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. de fusión: 25…30 °C
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663707
Núm. CAS: 514797-99-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III