4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8397-250MG PC8397-5G
APOSPC8397-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC8397-250MG APOSPC8397-5G
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
MW: 262,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781590
Núm. CAS: 518990-32-4