5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8399-5G PC8399-1G
APOSPC8399-5GEA 91.5 EUR
APOSPC8399-5G APOSPC8399-1G
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
MW: 262,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739145
Núm. CAS: 858629-06-8