2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8404-1G PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA 94.4 EUR
APOSPC8404-1G APOSPC8404-5G
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094503
Núm. CAS: 223785-85-1
UN: 1760
ADR: 8,III