2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8405-1G PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA 58 EUR
APOSPC8405-1G APOSPC8405-5G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Pto. de fusión: 46,9…47.7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094504
Núm. CAS: 537050-11-6
UN: 1759
ADR: 8,III