2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8406-5G PC8406-25G
APOSPC8406-5GEA 186 EUR
APOSPC8406-5G APOSPC8406-25G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Pto. de fusión: 30…37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094505
Núm. CAS: 537050-12-7
UN: 1759
ADR: 8,III