2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8407-1G PC8407-25G
APOSPC8407-1GEA 46.4 EUR
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
Pto. de fusión: 15…17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094506
Núm. CAS: 202664-36-6
UN: 1760
ADR: 8,III