2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8409-1G
PC8409-250MG
PC8409-5G
APOSPC8409-1GEA
140
EUR
APOSPC8409-1G
APOSPC8409-250MG
APOSPC8409-5G
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₅BrF₄O Pto. Ebullición: 62…64 °C/0,06mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03094508 Núm. CAS: 537050-13-8 UN: 1760 ADR: 8,III |