2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC8410-25G PC8410-5G
APOSPC8410-25GEA 132 EUR
APOSPC8410-25G APOSPC8410-5G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrF₄O
MW: 285,0330 g/mol
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094509
Núm. CAS: 537050-14-9
UN: 3261
ADR: 8,III