2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8414-1G PC8414-500MG
APOSPC8414-1GEA 484 EUR
APOSPC8414-1G APOSPC8414-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172215
Núm. CAS: 213994-29-7