2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8420-500MG
PC8420-5G
APOSPC8420-500MGEA
590
EUR
APOSPC8420-500MG
APOSPC8420-5G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Formula:
C₁₂H₁₅ClF₃N₅O Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00141696 Núm. CAS: 338979-10-5 |