{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8421-1G PC8421-500MG
APOSPC8421-1GEA 977 EUR
APOSPC8421-1G APOSPC8421-500MG
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile
Formula: C₁₂H₁₂ClF₃N₄
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141716
Núm. CAS: 338979-38-7