2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8430-1G
PC8430-500MG
APOSPC8430-1GEA
786
EUR
APOSPC8430-1G
APOSPC8430-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide
Formula:
C₈H₇ClF₃N₃OS Pto. de fusión: 150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00664272 Núm. CAS: 338422-76-7 |