3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8433-1G PC8433-5G
APOSPC8433-1GEA 405 EUR
APOSPC8433-1G APOSPC8433-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Formula: C₁₁H₅ClF₃N₃S₂
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00244313
Núm. CAS: 338775-63-6