2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Cyanophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8440-1G PC8440-500MG
APOSPC8440-1GEA 172 EUR
APOSPC8440-1G APOSPC8440-500MG
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Formula: C₁₅H₉FN₂
MW: 236,25 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231953
Núm. CAS: 116617-31-3