5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8443-500MG PC8443-5G
APOSPC8443-500MGEA 401 EUR
APOSPC8443-500MG APOSPC8443-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine
Formula: C₁₁H₃F₆N₅
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141799
Núm. CAS: 338786-45-1