2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-phenylacetonitrile
PC8445-1G
PC8445-250MG
APOSPC8445-1GEA
143
EUR
APOSPC8445-1G
APOSPC8445-250MG
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formula:
C₁₅H₉FN₂ MW: 236,25 g/mol Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00231973 Núm. CAS: 338791-66-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...