2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8449-1G PC8449-5G
APOSPC8449-1GEA 172 EUR
APOSPC8449-1G APOSPC8449-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Formula: C₅H₄BrF₃N₄O
Pto. de fusión: 226…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00214813
Núm. CAS: 95095-46-8