5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8451-1G
PC8451-5G
APOSPC8451-1GEA
533
EUR
APOSPC8451-1G
APOSPC8451-5G
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 128…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01935965 Núm. CAS: 321848-48-0 |