4-Cloro-3-fluorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8452-25G PC8452-5G
APOSPC8452-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8452-25G APOSPC8452-5G
4-Cloro-3-fluorobenzonitrilo 97%
4-Cloro-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143291
Núm. CAS: 110888-15-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III