2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8456-1G PC8456-250MG
APOSPC8456-1GEA 640 EUR
APOSPC8456-1G APOSPC8456-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄F₂N₄O₂
Pto. de fusión: 235…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00794280
Núm. CAS: 338982-41-5