1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8462-1G PC8462-250MG
APOSPC8462-1GEA 165 EUR
APOSPC8462-1G APOSPC8462-250MG
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₄O₄
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052948
Núm. CAS: 36317-84-7