Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrid-2-one-5-carboxylate
PC8469-10G PC8469-5G
APOSPC8469-10GEA 800 EUR
APOSPC8469-10G APOSPC8469-5G
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₅ClFNO₃
MW: 311,74 g/mol
Pto. Ebullición: 200…202 °C
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664286
Núm. CAS: 299920-90-4